Learn More
(+/-)-2-Méthyl-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494857
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
2-Methyl-1-butanol is a volatile metabolite produced by a number of different plant species. Used as a solvent in organic synthesis (introduction of active amyl group), in lubricants, plasticizers, additives for oils & paints. It is also employed as a perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-1-butanol est un métabolite volatil produit par un certain nombre d’espèces végétales différentes. Utilisé comme solvant dans la synthèse organique (introduction du groupe amyle actif), les lubrifiants, les plastifiants, les additifs pour huiles & peintures. Il est également employé comme agent parfumant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. [183 g/l (0°C)] et alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-32-6
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004743
Clé InChI QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
CID PubChem 8723
ChEBI CHEBI:48945
Nom IUPAC 2-méthylbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Point de fusion <-70°C
Densité 0.815
Point d’ébullition 129°C to 131°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Indice de réfraction 1.411
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1105
Beilstein 1718810
Merck Index 14,6030
Informations sur la solubilité Soluble in water. [183g/L (0 C)] and alcohol.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 98%