Learn More
(2-Méthyle -1,3-thiazol-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 129.18 |
Pourcentage de pureté | 97% |