Learn More
2-méthyl-1,3-cyclohexanedione, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
103.52€ - 615.06€
Identifiants chimiques
CAS | 1193-55-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.16 |
Numéro MDL | MFCD00001587 |
Clé InChI | VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g |
CID PubChem | 70945 |
Nom IUPAC | 2-méthylcyclohexane-1,3-dione |
SMILES | CC1C(=O)CCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10418670
|
Thermo Scientific Acros
126590250 |
25 g | Flacon en verre |
103.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10428670
|
Thermo Scientific Acros
126591000 |
100 g | Flacon en verre |
292.46€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10138053
|
Thermo Scientific Acros
126592000 |
200 g | Flacon en verre |
615.06€
200g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1193-55-1 | |
126.16 | |
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N | |
70945 | |
CC1C(=O)CCCC1=O |
C7H10O2 | |
MFCD00001587 | |
2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g | |
2-méthylcyclohexane-1,3-dione |
Spécification
2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione | |
98.0 | |
>204°C | |
Authentique | |
C7H10O2 | |
MFCD00001587 | |
2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g | |
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylcyclohexane-1,3-dione | |
70945 | |
98+% |
1193-55-1 | |
100.0 | |
Marron à blanc | |
98+% | |
CH3C6H7(=O)2 | |
07, 558 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol | |
CC1C(=O)CCCC1=O | |
126.16 | |
126.15 | |
Poudre, cristaux ou poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-773-9
- 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione