Learn More
Iodure de 2-méthoxyphénylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15405355
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 282727-20-2
Densité 0.997
Formule moléculaire C7H7IOZn
Numéro MDL MFCD01311454
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 9617135
Sensibilité Air and light sensitive
Synonyme zinc 2+ ion anisole iodide
Clé InChI HVSQRTYLTSSOIV-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC=[C-]1.[Zn+]I
Nom IUPAC Iodozinc(1+) ; méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 299.416
CID PubChem 54707028
Poids de la formule 299.42