Learn More
2-méthoxyéthanol, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyethanol |
CAS | 109-86-4 |
Point d’éclair | 39.00°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
Formule moléculaire | C3H8O2 |
Quantité | 500 mL |
Gravité spécifique | 1L = 0.96kg |
Synonyme | methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em |
Clé InChI | XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COCCO |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.