Learn More
Acide 2-méthoxycarbonylphénilboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
39.20€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 374538-03-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9BO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.97 |
Numéro MDL | MFCD02179452 |
Clé InChI | ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid |
CID PubChem | 2773496 |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10077949
|
Thermo Scientific Acros
433910010 |
1 g | Flacon en verre |
39.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10732962
|
Thermo Scientific Acros
433910050 |
5 g | Flacon en verre |
124.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
374538-03-1 | |
179.97 | |
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N | |
2773496 |
C8H9BO4 | |
MFCD02179452 | |
2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O |
Spécification
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid | |
96.0 | |
101.1°C to 101.4°C | |
Authentique | |
C8H9BO4 | |
2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O | |
179.97 | |
179.97 | |
Poudre cristalline |
374538-03-1 | |
100.0 | |
Blanc | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD02179452 | |
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [2-(méthoxycarbonyl)phényl]boronique | |
2773496 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 97%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.