Learn More
Acide 2-méthoxycarbonylphénilboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10077949
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374538-03-1
Formule moléculaire C8H9BO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.97
Numéro MDL MFCD02179452
Clé InChI ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid
CID PubChem 2773496
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101.1°C to 101.4°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide [2-(méthoxycarbonyl)phényl]boronique
Poids de la formule 179.97
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.