Learn More
2’-Méthoxybiphényl-2-carboxaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific™
25.22€ - 338.69€
Identifiants chimiques
CAS | 93465-26-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.248 |
Numéro MDL | MFCD03424639 |
Clé InChI | ZYNNXRUYVVQLOW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2'-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2-2-methoxyphenyl benzaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde # |
CID PubChem | 602528 |
Nom IUPAC | 2-(2-méthoxyphényl)benzaldéhyde |
SMILES | COC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15479077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52384.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15459077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52384.03 |
1 g | N/A | ||||||
15469077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52384.06 |
5 g |
338.69€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
93465-26-0 | |
212.248 | |
ZYNNXRUYVVQLOW-UHFFFAOYSA-N | |
602528 | |
COC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2C=O |
C14H12O2 | |
MFCD03424639 | |
2'-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2-2-methoxyphenyl benzaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde # | |
2-(2-méthoxyphényl)benzaldéhyde |
Spécification
2'-Methoxybiphenyl-2-carboxaldehyde | |
C14H12O2 | |
Air Sensitive | |
ZYNNXRUYVVQLOW-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-méthoxyphényl)benzaldéhyde | |
602528 | |
≥97% |
93465-26-0 | |
MFCD03424639 | |
2'-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2-2-methoxyphenyl benzaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde # | |
COC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2C=O | |
212.248 | |
212.24 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante