Learn More
Acide 2-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.10€ - 562.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5720-06-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.96 |
Numéro MDL | MFCD00236047 |
Clé InChI | ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid |
CID PubChem | 2733958 |
Nom IUPAC | Acide (2-méthoxyphényl)boronique |
SMILES | COC1=CC=CC=C1B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21071.03 |
1 g |
45.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21071.06 |
5 g |
140.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21071.14 |
25 g |
562.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Methoxylphenylboronic acid is a phenylboronic acid used to investigate boron function in plants. It is used in Suzuki reaction, organic reaction that is classified as a coupling reaction where the coupling partners are a boronic acid with a halide catalyzed by a palladium(0) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 2-méthoxyphénylboronique est un acide phénylboronique utilisé pour étudier la fonction du bore chez les plantes. Il est utilisé dans la réaction de Suzuki, une réaction organique classée comme une réaction de couplage où les partenaires de couplage sont un acide boronique avec un halogénure catalysé par un complexe de palladium(0).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
5720-06-9 | |
151.96 | |
ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N | |
2733958 | |
COC1=CC=CC=C1B(O)O |
C7H9BO3 | |
MFCD00236047 | |
2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid | |
Acide (2-méthoxyphényl)boronique |
Spécification
2-Methoxybenzeneboronic acid | |
102°C to 106°C | |
MFCD00236047 | |
2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid | |
ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (2-méthoxyphényl)boronique | |
2733958 | |
97% |
5720-06-9 | |
C7H9BO3 | |
3030981 | |
Insoluble in water. | |
COC1=CC=CC=C1B(O)O | |
151.96 | |
151.96 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only