Learn More
2'-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10317010
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 579-74-8
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00008725
Clé InChI DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
CID PubChem 68481
Nom IUPAC 1-(2-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Methoxyacetophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron ou orange à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 131.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 108°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5383 to 1.5403
Quantité 100 mL
Beilstein 08, 85
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Methoxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.