Learn More
2’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.10€ - 147.00€
Identifiants chimiques
CAS | 579-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.18 |
Numéro MDL | MFCD00008725 |
Clé InChI | DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone |
CID PubChem | 68481 |
Nom IUPAC | 1-(2-méthoxyphényl)éthanone |
SMILES | COC1=CC=CC=C1C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11929.14 |
25 g |
48.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11929.22 |
100 g |
147.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
579-74-8 | |
150.18 | |
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N | |
68481 | |
COC1=CC=CC=C1C(C)=O |
C9H10O2 | |
MFCD00008725 | |
2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone | |
1-(2-méthoxyphényl)éthanone |
Spécification
2'-Methoxyacetophenone | |
1.09 | |
108°C (226°F) | |
1.5393 | |
1100602 | |
2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone | |
COC1=CC=CC=C1C(C)=O | |
150.18 | |
150.18 |
579-74-8 | |
119°C to 120°C (10 mmHg) | |
C9H10O2 | |
MFCD00008725 | |
Light sensitive | |
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-méthoxyphényl)éthanone | |
68481 | |
98% |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 209-446-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 2'-Methoxyacetophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2'-Methoxyacetophenone
RUO – Research Use Only