Learn More
2-méthoxy-5-méthylaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10183051
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-71-8
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00007815
Clé InChI WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-cresidine, cresidine, 5-methyl-o-anisidine, para-cresidine, benzenamine, 2-methoxy-5-methyl, krezidin, 2-amino-4-methylanisole, 3-amino-4-methoxytoluene, 4-methoxy-m-toluidine, 6-methoxy-m-toluidine
CID PubChem 8445
ChEBI CHEBI:82307
Nom IUPAC 2-méthoxy-5-méthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-methylaniline
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49.0°C to 55.0°C
Couleur Marron à noir
Densité 111g/mL
Point d’ébullition 235.0°C
Point d’éclair 111°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(CH3)NH2
Quantité 25 g
Beilstein 13, II, 338
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Morceaux cristallins