Learn More
2-Méthoxy-4-méthylphénol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.94€ - 369.84€
Identifiants chimiques
CAS | 93-51-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.166 |
Numéro MDL | MFCD00002378 |
Clé InChI | PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene |
CID PubChem | 7144 |
Nom IUPAC | 2-méthoxy-4-méthylphénol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430154
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13603.09 |
10 g |
28.94€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440154
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13603.18 |
50 g |
90.35€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450154
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13603.30 |
250 g |
369.84€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2méthoxy-4-méthylphénol est utilisé dans la préparation d’esters bis(cyanate) renouvelables.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
93-51-6 | |
138.166 | |
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N | |
7144 | |
CC1=CC(=C(C=C1)O)OC |
C8H10O2 | |
MFCD00002378 | |
creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene | |
2-méthoxy-4-méthylphénol |
Spécification
2-Methoxy-4-methylphenol | |
5°C to 6°C | |
220°C to 222°C | |
Characteristic | |
1.537 | |
1862340 | |
creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene | |
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthoxy-4-méthylphénol | |
7144 | |
≥98% |
93-51-6 | |
1.092 | |
99°C (210°F) | |
C8H10O2 | |
MFCD00002378 | |
14,2571 | |
Slightly soluble in water. | |
CC1=CC(=C(C=C1)O)OC | |
138.166 | |
138.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-252-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GP1755000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Methoxy-4-methylphenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-methoxy-4-methyl-Phenol
RUO – Research Use Only