Learn More
2-Mesitylethanol, 98 %, Thermo Scientific™
31.70€ - 402.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6950-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.25 |
Numéro MDL | MFCD00020609 |
Clé InChI | FQZPTDPHVFTOSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-mesitylethanol, 2-hydroxyethylmesitylene, 2-hydroxyethyl mesitylene, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanol, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethan-1-ol, 2,4,6-trimethylphenethylalcohol, 2-mesitylethan-1-ol, acmc-20ans7, 2,4,6-trimethylbenzeneethanol, 2,4,6-trimethylphenethyl alcohol |
CID PubChem | 81389 |
Nom IUPAC | 2-(2,4,6-triméthylphényl)éthanol |
SMILES | CC1=CC(C)=C(CCO)C(C)=C1 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11387955
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08032.03 |
1 g | N/A | ||||||
11397955
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08032.06 |
5 g |
110.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307965
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08032.14 |
25 g |
402.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
6950-92-1 | |
164.25 | |
FQZPTDPHVFTOSY-UHFFFAOYSA-N | |
81389 | |
CC1=CC(C)=C(CCO)C(C)=C1 |
C11H16O | |
MFCD00020609 | |
2-mesitylethanol, 2-hydroxyethylmesitylene, 2-hydroxyethyl mesitylene, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanol, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethan-1-ol, 2,4,6-trimethylphenethylalcohol, 2-mesitylethan-1-ol, acmc-20ans7, 2,4,6-trimethylbenzeneethanol, 2,4,6-trimethylphenethyl alcohol | |
2-(2,4,6-triméthylphényl)éthanol |
Specifications
2-Mesitylethanol | |
80°C to 84°C | |
MFCD00020609 | |
2-mesitylethanol, 2-hydroxyethylmesitylene, 2-hydroxyethyl mesitylene, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanol, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethan-1-ol, 2,4,6-trimethylphenethylalcohol, 2-mesitylethan-1-ol, acmc-20ans7, 2,4,6-trimethylbenzeneethanol, 2,4,6-trimethylphenethyl alcohol | |
CC1=CC(C)=C(CCO)C(C)=C1 | |
164.25 | |
164.25 |
6950-92-1 | |
C11H16O | |
1938400 | |
FQZPTDPHVFTOSY-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2,4,6-triméthylphényl)éthanol | |
81389 | |
98% |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 230-123-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante