Learn More
Chlorure de 2-mésitylènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.30€ - 476.00€
Identifiants chimiques
CAS | 773-64-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11ClO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.7 |
Numéro MDL | MFCD00007434 |
Clé InChI | PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride |
CID PubChem | 13046 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzènesulfonyle |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10081270
|
Thermo Scientific Acros
125590250 |
25 g | Flacon en plastique |
44.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10376810
|
Thermo Scientific Acros
125591000 |
100 g | Flacon en plastique |
116.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10406750
|
Thermo Scientific Acros
125595000 |
500 g | Flacon en plastique |
476.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
773-64-8 | |
218.7 | |
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N | |
13046 | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C |
C9H11ClO2S | |
MFCD00007434 | |
2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride | |
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzènesulfonyle |
Spécification
2-Mesitylenesulfonyl chloride | |
773-64-8 | |
100.0 | |
Gris à blanc | |
>110°C | |
98.5% min. (ex Cl) (Argentometry) | |
(CH3)3C6H2SO2Cl | |
11, 136 | |
2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride | |
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzènesulfonyle | |
13046 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
53°C to 57°C | |
150°C (20.0 mmHg) | |
Authentique | |
C9H11ClO2S | |
MFCD00007434 | |
01,661; 05,430; 06,625; 08,318 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,toluene and dichloromethane | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C | |
218.7 | |
218.7 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-257-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DB8930000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only