Learn More
2-Mercaptoéthanol, qualité électrophorèse, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.80€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60-24-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00004890 |
Clé InChI | DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan |
CID PubChem | 1567 |
ChEBI | CHEBI:41218 |
SMILES | OCCS |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15418219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66742.30 |
250 g |
42.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15400647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66742.0B |
1000 g |
109.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
β-Mercaptoethanol can act as an enzyme reactivator in systems necessitating reduction for activation, and has been commonly used to reduce disulfide bonds in order to separate protein subunits for use in electrophoresis. This product can also be used to form o-Phthalaldehyde-beta-mercaptoethanol (OPAME), a fluorogenic reagent shown to detect amino acids based on its reaction with primary amines. More recently OPAME has been used to distinguish between ssDNA/dsDNA and even single base mismatches in the hybridization of DNA. It is widely used for retarding oxidation of biological compounds in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe β-mercaptoéthanol peut agir comme un réactivateur enzymatique dans les systèmes nécessitant une réduction pour l’activation, et a été couramment utilisé pour réduire les liaisons disulfure afin de séparer les sous-unités protéiques pour une utilisation en électrophorèse. Ce produit peut également être utilisé pour former de l’o-phtalaldéhyde-bêta-mercaptoéthanol (OPAME), un réactif fluorogénique montré pour détecter les acides aminés en fonction de sa réaction avec les amines primaires. Plus récemment, l’OPAME a été utilisé pour distinguer l’ADNss / ADNdb et même les discordances de base uniques dans l’hybridation de l’ADN. Il est largement utilisé pour retarder l’oxydation des composés biologiques en solution.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Conserver dans une atmosphère fraîche. Incompatible avec l’air, l’humidité et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
60-24-2 | |
78.13 | |
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N | |
1567 | |
OCCS |
C2H6OS | |
MFCD00004890 | |
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan | |
CHEBI:41218 |
Spécification
2-Mercaptoethanol | |
-100°C | |
1.114 g/mL | |
73°C (163°F) | |
C2H6OS | |
MFCD00004890 | |
773648 | |
14,5869 | |
Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether,benzene,and other organic solvents. | |
OCCS | |
78.13 | |
CHEBI:41218 | |
≥98% | |
Liquide |
60-24-2 | |
Incolore | |
156°C to 158°C | |
Unpleasant | |
HSCH2CH2OH | |
UN2966 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan | |
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N | |
2-sulfanyléthanol | |
1567 | |
78.13 | |
Électrophorèse |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H310-H318-H227-H315-H317-H335
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P210-P235-P260-P262-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P314-P330-P333+P313-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H331-H310-H315-H317-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :THIOGLYCOL
missing translation for 'einecsNumber' : 200-464-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KL5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.