Learn More
2-mercaptoéthanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
39.30€ - 252.26€
Identifiants chimiques
CAS | 60-24-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00004890 |
Clé InChI | DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan |
CID PubChem | 1567 |
ChEBI | CHEBI:41218 |
SMILES | OCCS |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantity & Availability | ||||
10265220
|
Thermo Scientific Acros
125470100 |
10 mL | Flacon en verre |
39.30€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10367100
|
Thermo Scientific Acros
125472500 |
250 mL | Flacon en verre |
40.80€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10407520
|
Thermo Scientific Acros
125470010 |
1 L | Flacon en verre |
123.62€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985721
|
Thermo Scientific Acros
125470025 |
2.5 L | Flacon en verre |
252.26€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
60-24-2 | |
78.13 | |
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N | |
1567 | |
OCCS |
C2H6OS | |
MFCD00004890 | |
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan | |
CHEBI:41218 |
Specifications
2-Mercaptoethanol | |
-100.0°C | |
1.1100g/mL | |
73°C | |
98.5% min. (GC) | |
HSCH2CH2OH | |
MFCD00004890 | |
01,643 | |
1.11 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,soluble in acetone,miscible with most common organic solvents | |
OCCS | |
78.13 | |
CHEBI:41218 | |
78.13 | |
Pures |
60-24-2 | |
Incolore à jaune | |
157.0°C to 158.0°C | |
Authentique | |
C2H6OS | |
1.4990 to 1.5020 | |
01,47 | |
15,5936 | |
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan | |
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N | |
2-sulfanyléthanol | |
1567 | |
3.43 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expo
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-464-6
- 2-Mercaptoethanol
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.