Learn More
2-isopropylamino-2’-méthoxyacétophénone, Thermo Scientific™
54.05€ - 193.00€
Identifiants chimiques
CAS 902836-89-9
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.273
Numéro MDL MFCD08064237
Clé InChI FGSJNHHRBVOFTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylamino-2'-methoxyacetophenone, 2-isopropylamino-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-isopropylamino-1-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-2-methoxyphenyl-2-methylethyl amino ethan-1-one
CID PubChem 24208808
Nom IUPAC 1-(2-méthoxyphényl)-2-(propan-2-ylamino)éthanone
SMILES CC(C)NCC(=O)C1=CC=CC=C1OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11434660
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50734.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11444660
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50734.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
902836-89-9
207.273
FGSJNHHRBVOFTM-UHFFFAOYSA-N
24208808
CC(C)NCC(=O)C1=CC=CC=C1OC
C12H17NO2
MFCD08064237
2-isopropylamino-2'-methoxyacetophenone, 2-isopropylamino-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-isopropylamino-1-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-2-methoxyphenyl-2-methylethyl amino ethan-1-one
1-(2-méthoxyphényl)-2-(propan-2-ylamino)éthanone
Spécification
2-Isopropylamino-2'-methoxyacetophenone
C12H17NO2
2-isopropylamino-2'-methoxyacetophenone, 2-isopropylamino-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-isopropylamino-1-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-2-methoxyphenyl-2-methylethyl amino ethan-1-one
CC(C)NCC(=O)C1=CC=CC=C1OC
207.273
207.27
902836-89-9
MFCD08064237
FGSJNHHRBVOFTM-UHFFFAOYSA-N
1-(2-méthoxyphényl)-2-(propan-2-ylamino)éthanone
24208808
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante