Learn More
2-iodothiophène, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
70.50€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3437-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3IS |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.032 |
Numéro MDL | MFCD00005424 |
Clé InChI | ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene |
CID PubChem | 18921 |
Nom IUPAC | 2-iodothiophène |
SMILES | C1=CSC(=C1)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485343
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12898.14 |
25 g |
70.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495343
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12898.22 |
100 g |
197.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3437-95-4 | |
210.032 | |
ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N | |
18921 | |
C1=CSC(=C1)I |
C4H3IS | |
MFCD00005424 | |
thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene | |
2-iodothiophène |
Spécification
2-Iodothiophene | |
3437-95-4 | |
2.064 | |
71°C (159°F) | |
1.652 | |
104666 | |
thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene | |
C1=CSC(=C1)I | |
210.032 | |
210.04 |
stabilized with copper | |
-40°C | |
182°C | |
C4H3IS | |
MFCD00005424 | |
Light sensitive | |
ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N | |
2-iodothiophène | |
18921 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H227-H332-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Liquide combustible.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H315-H317-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 222-342-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.