Learn More
(2-iodoéthyl)benzène, 97 %, stabilisé avec du cuivre, Thermo Scientific Chemicals
79.50€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17376-04-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9I |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.07 |
Numéro MDL | MFCD00039408 |
Clé InChI | KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene |
CID PubChem | 28503 |
Nom IUPAC | 2-Iodoéthylbenzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCI |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10063650
|
Thermo Scientific Acros
305250050 |
5 mL | Flacon en verre |
79.50€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10402461
|
Thermo Scientific Acros
305250250 |
25 mL | Flacon en verre |
264.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17376-04-4 | |
232.07 | |
KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N | |
28503 | |
C1=CC=C(C=C1)CCI |
C8H9I | |
MFCD00039408 | |
2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene | |
2-Iodoéthylbenzène |
Spécification
(2-Iodoethyl)benzene | |
17376-04-4 | |
100.0 | |
1.6000g/mL | |
110°C | |
96% min. (GC) | |
C6H5CH2CH2I | |
MFCD00039408 | |
2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene | |
KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N | |
2-Iodoéthylbenzène | |
28503 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
Marron-rouge | |
122.0°C to 123.0°C (13.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H9I | |
1.6000 to 1.6020 | |
1.6 | |
Solubility in water: insoluble in water | |
C1=CC=C(C=C1)CCI | |
232.07 | |
232.07 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only