Learn More
2-hydroxyméthylbenzothiazole, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxymethylbenzothiazole |
Note relative au nom | 98% |
CAS | 37859-42-0 |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 95.0°C to 96.0°C |
Couleur | Jaune |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Hydroxymethylbenzothiazole
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.