Learn More
2-(hydroxyméthyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.70€ - 158.00€
Identifiants chimiques
CAS | 586-98-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.13 |
Numéro MDL | MFCD00006348 |
Clé InChI | SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol |
CID PubChem | 11474 |
Nom IUPAC | pyridine2-ylméthanol |
SMILES | C1=CC=NC(=C1)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10504071
|
Thermo Scientific Acros
131990250 |
25 g | Flacon en verre |
46.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10514071
|
Thermo Scientific Acros
131991000 |
100 g | Flacon en verre |
158.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
586-98-1 | |
109.13 | |
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N | |
11474 | |
C1=CC=NC(=C1)CO |
C6H7NO | |
MFCD00006348 | |
2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol | |
pyridine2-ylméthanol |
Spécification
2-(Hydroxymethyl)pyridine | |
586-98-1 | |
100.0 | |
Marron ou incolore à jaune | |
220.0°C | |
Authentique | |
C6H7NO | |
1.5410 to 1.5440 | |
21, I, 203 | |
2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol | |
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine2-ylméthanol | |
11474 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
5.0°C | |
1.1300g/mL | |
117°C | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H4N)CH2OH | |
MFCD00006348 | |
1.13 | |
Solubility in water: soluble | |
C1=CC=NC(=C1)CO | |
109.13 | |
109.13 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-592-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UT4689000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-(Hydroxymethyl)pyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.