Learn More
Acide 2-(hydroxyméthyl)pyridine-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15420068
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-(hydroxyméthyl)pyridine-5-boronique est largement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il agit également comme réactif de laboratoire.
Remarques
Conserver dans un endroit sec, sombre et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid
CAS 913835-98-0
Formule moléculaire C6H8BNO3
Numéro MDL MFCD09027230
Quantité 250 mg
Synonyme 6-hydroxymethyl pyridin-3-yl boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridine-3-boronic acid, 2-hydroxymethyl pyridine-5-boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridin-3-ylboronic acid, boronicacid, b-6-hydroxymethyl-3-pyridinyl, 5-boronopyridin-2-yl methanol, 6-hydroxymethyl-3-pyridineboronic acid, acmc-209raj, 6-hydroxymethyl-3-pyridyl boronic acid
Clé InChI MSUQKXAJTUAESD-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)CO)(O)O
Nom IUPAC Acide [6-(hydroxymethyl)pyridine-3-yl]boronique
Poids moléculaire (g/mol) 152.944
CID PubChem 44118255
Poids de la formule 152.94
Pourcentage de pureté 97%