Learn More
Acide 2-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
72.30€ - 253.00€
Identifiants chimiques
CAS | 89466-08-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.93 |
Numéro MDL | MFCD01074581 |
Clé InChI | YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d |
CID PubChem | 2773454 |
Nom IUPAC | Acide (2-hydroxyphényl)boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19400.03 |
1 g |
72.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19400.06 |
5 g |
253.00€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
2-Hydroxybenzeneboronic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 2-hydroxybenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
89466-08-0 | |
137.93 | |
YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N | |
2773454 | |
OB(O)C1=CC=CC=C1O |
C6H7BO3 | |
MFCD01074581 | |
2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d | |
Acide (2-hydroxyphényl)boronique |
Spécification
2-Hydroxybenzeneboronic acid | |
∼185°C | |
MFCD01074581 | |
2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d | |
YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (2-hydroxyphényl)boronique | |
2773454 | |
97% |
89466-08-0 | |
C6H7BO3 | |
2962938 | |
Insoluble in water. | |
OB(O)C1=CC=CC=C1O | |
137.93 | |
137.93 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only