Learn More
Alfa Aesar™ 2-Hydroxy-5-(trifluorométhoxy)benzonitrile, 95 %
Code produit. 15487545
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 875664-40-7
Formule moléculaire C8H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.12
Numéro MDL MFCD04973781
Clé InChI GOAVRYAOBXORSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzonitrile
CID PubChem 24721643
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-(trifluorométhoxy)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Point de fusion 84°C to 90°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 203.12
Pourcentage de pureté 95%