Learn More
2-hydroxy-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
71.40€ - 191.00€
Identifiants chimiques
CAS 93249-62-8
Formule moléculaire C8H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
Numéro MDL MFCD00075249
Clé InChI WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1268058
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10011614
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
398202500
250 mg Flacon en verre
71.40€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10536114
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
398200010
1 g Flacon en verre
191.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
93249-62-8
206.12
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
C8H5F3O3
MFCD00075249
1268058
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Spécification
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
98.5
31.0°C to 33.0°C
82.0°C (60.0 mmHg)
98.5% min. (HPLC)
CF3OC6H3(OH)CHO
2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
206.12
206.12
Faible fusion de solide
93249-62-8
100.0
Blanc à jaune
Authentique
C8H5F3O3
MFCD00075249
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
1268058
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.