Learn More
2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
81.90€ - 806.00€
Identifiants chimiques
CAS | 672-13-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.149 |
Numéro MDL | MFCD00003332 |
Clé InChI | FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649 |
CID PubChem | 95695 |
Nom IUPAC | 2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde |
SMILES | COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11482398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15753.06 |
5 g |
81.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15753.14 |
25 g |
252.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15753.18 |
50 g |
444.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11402408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15753.22 |
100 g |
806.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde is employed to study electroantennogram response of the vine weevil (Otiorhynchus sulcatus F) to a broad range of volatile plant compounds. It plays an important role in the preparation of tetradentate Schiff base compounds. Further, it is used in the preparation 6-methoxy-3-nitro-2H-chromene by using dibutylamine as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde est utilisé pour étudier la réponse électroantennogramme du charançon de la vigne (Otiorhynchus sulcatus F) à une large gamme de composés végétaux volatils. Il joue un rôle important dans la préparation des composés de base de Schiff au tétradentate. De plus, il est utilisé dans la préparation de 6-méthoxy-3-nitro-2H-chromène en utilisant la dibutylamine comme réactif.
Solubilité
Miscible au chloroforme. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
672-13-9 | |
152.149 | |
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N | |
95695 | |
COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O |
C8H8O3 | |
MFCD00003332 | |
5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649 | |
2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde |
Spécification
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde | |
13°C to 16°C | |
248°C to 252°C | |
C8H8O3 | |
MFCD00003332 | |
Air Sensitive | |
Miscible with chloroform. Slightly miscible with water. | |
COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O | |
152.149 | |
152.15 |
672-13-9 | |
1.221 | |
>110°C (230°F) | |
1.578 | |
1100532 | |
5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649 | |
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde | |
95695 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-589-0
missing translation for 'rtecsNumber' : BZ2800000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only