Learn More
2-Hydrazinoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
69.60€ - 209.00€
Identifiants chimiques
CAS 15793-77-8
Formule moléculaire C9H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00041860
Clé InChI QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 85111
Nom IUPAC 2-hydrazinylquinoline
SMILES NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410260
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50700.MD
250 mg
69.60€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11420260
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50700.03
1 g
209.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
2-Hydrazinoquinoline acts as as a derivatization agent for LC-MS-based metabolomic investigation of diabetic ketoacidosis. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-L’hydrazinoquinoline agit comme un agent de dérivatisation pour l’étude métabolomique basée sur la LC-MS de l’acidocétose diabétique. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
15793-77-8
159.19
QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
2-hydrazinylquinoline
C9H9N3
MFCD00041860
85111
NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
2-Hydrazinoquinoline
141°C to 143°C
MFCD00041860
Soluble in methanol.
NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
159.19
159.19
15793-77-8
C9H9N3
2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine
QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
2-hydrazinylquinoline
85111
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 239-899-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante