Learn More
2-Hexanone, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Code produit. 15630970
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-78-6
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00009482
Clé InChI QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
CID PubChem 11583
Nom IUPAC hexan-2-one
SMILES CCCCC(C)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Hexanone
Point de fusion -57°C
Couleur Incolore
Densité 0.812g/mL at 25°C
Point d’ébullition 127°C
Point d’éclair 23°C (73.4°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3COCH3
Indice de réfraction n20/D 1.401(lit.)
Quantité 10 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1737676
Poids de la formule 100.16g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
Forme physique Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen