Learn More
2-Heptylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
50.25€ - 538.68€
Identifiants chimiques
CAS | 123-82-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.22 |
Numéro MDL | MFCD00008101 |
Clé InChI | VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil |
CID PubChem | 5603 |
Nom IUPAC | heptane-2-amine |
SMILES | CCCCCC(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10764591
|
Thermo Scientific Acros
103770250 |
25 mL | Flacon en verre |
50.25€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10112850
|
Thermo Scientific Acros
103771000 |
100 mL | Flacon en verre |
141.71€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647953
|
Thermo Scientific Acros
103775000 |
500 mL | Flacon en verre |
538.68€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-82-0 | |
115.22 | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
5603 | |
CCCCCC(C)N |
C7H17N | |
MFCD00008101 | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
heptane-2-amine |
Spécification
2-Heptylamine | |
123-82-0 | |
100.0 | |
0.7680g/mL | |
54°C | |
98% min. (GC) | |
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3 | |
MFCD00008101 | |
15,9982 | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
heptane-2-amine | |
5603 | |
98+% |
≥98% | |
98.5 | |
Incolore à jaune | |
142.0°C to 144.0°C | |
Authentique | |
C7H17N | |
1.4175 to 1.4195 | |
04,194 | |
0.768 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, petroleum ether,, chloroform and benzene | |
CCCCCC(C)N | |
115.22 | |
115.22 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION :Rin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-655-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Heptylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.