Learn More
2-furaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10449500
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-01-1
Formule moléculaire C5H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL MFCD00003229
Clé InChI HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
CID PubChem 7362
ChEBI CHEBI:34768
Nom IUPAC furane-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furaldehyde
Acidité 0.02 eq/L max.
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -37°C
Couleur Ambre à marron
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 159°C to 161°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5250 to 1.527
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.5% max.
Merck Index 15,4333
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viscosité 1.49 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 96.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide