Learn More
2-Furaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.85€ - 69.55€
Identifiants chimiques
CAS | 98-01-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.09 |
Numéro MDL | MFCD00003229 |
Clé InChI | HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural |
CID PubChem | 7362 |
ChEBI | CHEBI:34768 |
Nom IUPAC | furane-2-carbalaldéhyde |
SMILES | O=CC1=CC=CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16167.30 |
250 g |
29.85€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16167.0B |
1000 g |
69.55€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Furaldehyde is used in the manufacture of furfural-phenol plastics such as Durite; in solvent refining of petroleum oils and in the preparation of pyromucic acid. It is used as a solvent for nitrated cotton, cellulose acetate and gums; for accelerating vulcanization; in the synthesis of furan derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-Furaldéhyde est utilisé dans la fabrication de plastiques au furfural-phénol tels que le Durite ; dans le raffinage aux solvants d’huiles de pétrole et dans la préparation d’acide pyromucique. Il est utilisé comme solvant pour le coton nitré, l’acétate de cellulose et les gommes ; pour accélérer la vulcanisation ; dans la synthèse de dérivés de furanes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (83 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Identifiants chimiques
98-01-1 | |
96.09 | |
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | |
7362 | |
furane-2-carbalaldéhyde |
C5H4O2 | |
MFCD00003229 | |
furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural | |
CHEBI:34768 | |
O=CC1=CC=CO1 |
Spécification
2-Furaldehyde | |
-38°C | |
162°C | |
Almond-like | |
1.5261 | |
UN1199 | |
Air Sensitive | |
furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural | |
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | |
furane-2-carbalaldéhyde | |
7362 | |
96.09 |
98-01-1 | |
1.159 | |
60°C (140°F) | |
C5H4O2 | |
MFCD00003229 | |
105755 | |
14,4304 | |
Soluble in water (83g/L). | |
O=CC1=CC=CO1 | |
96.09 | |
CHEBI:34768 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H331-H226-H351-H312-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
Flammable liquid and vapour.
Suspected of causing cancer.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301-H312-H315-H319-H330-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :FURALDÉHYDES
missing translation for 'einecsNumber' : 202-627-7
missing translation for 'rtecsNumber' : LT7000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Furaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Furfural
RUO – Research Use Only