Learn More
2-Fluoropyridine-4-acide boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
258.00€ - 889.00€
Identifiants chimiques
CAS | 401815-98-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5BFNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.91 |
Numéro MDL | MFCD04112534 |
Clé InChI | WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl |
CID PubChem | 2783396 |
Nom IUPAC | (2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid |
SMILES | OB(O)C1=CC=NC(F)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13581620
|
Thermo Scientific Acros
448730010 |
1 g | Flacon en verre |
258.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13591620
|
Thermo Scientific Acros
448730050 |
5 g | Flacon en verre |
889.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
401815-98-3 | |
140.91 | |
WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N | |
2783396 | |
OB(O)C1=CC=NC(F)=C1 |
C5H5BFNO2 | |
MFCD04112534 | |
2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl | |
(2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid |
Spécification
2-Fluoropyridine-4-boronic acid | |
212°C | |
C5H5BFNO2 | |
2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl | |
OB(O)C1=CC=NC(F)=C1 | |
140.91 | |
140.91 |
401815-98-3 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD04112534 | |
WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N | |
(2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid | |
2783396 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 2-Fluoropyridine-4-boronic acid