Learn More
2’-fluoropropiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.93€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 446-22-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9FO |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.17 |
Numéro MDL | MFCD00009893 |
Clé InChI | NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone |
CID PubChem | 579399 |
Nom IUPAC | 1-(2-fluorophényl)propan-1-one |
SMILES | CCC(=O)C1=CC=CC=C1F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348795
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12423.04 |
2 g |
25.93€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358795
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12423.09 |
10 g |
68.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368795
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12423.18 |
50 g |
234.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2'-Fluoropropiophenone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2′-fluoropropiophénone est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
Identifiants chimiques
446-22-0 | |
152.17 | |
NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N | |
579399 | |
CCC(=O)C1=CC=CC=C1F |
C9H9FO | |
MFCD00009893 | |
2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone | |
1-(2-fluorophényl)propan-1-one |
Spécification
2'-Fluoropropiophenone | |
1.102 | |
79°C (174°F) | |
1.5045 | |
3235723 | |
Soluble in chloroform,methanol. Not miscible in water. | |
CCC(=O)C1=CC=CC=C1F | |
152.17 | |
152.17 |
446-22-0 | |
89°C to 91°C (12 mmHg) | |
C9H9FO | |
MFCD00009893 | |
2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone | |
NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-fluorophényl)propan-1-one | |
579399 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide combustible.
P210-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only