Learn More
Iodure de 2-fluorophénylzinc, 0,5 M en THF, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15445315
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 186000-41-9
Densité 1.03
Formule moléculaire C6H4FIZn
Numéro MDL MFCD02260162
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 2-fluorophenylzinc iodide solution, zinc 2+ ion 2-fluorobenzen-1-ide iodide
Clé InChI UEHRMZUVCBJTTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C([C-]=C1)F.[Zn+]I
Nom IUPAC Iodozinc (1+) de fluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 287.381
CID PubChem 2778230
Poids de la formule 287.38