Learn More
2-Fluorobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
71.90€ - 255.00€
Identifiants chimiques
CAS | 321-60-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H9F |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.20 |
Numéro MDL | MFCD00000317 |
Clé InChI | KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene |
CID PubChem | 67579 |
SMILES | FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12227.06 |
5 g |
71.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12227.09 |
10 g |
128.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12227.14 |
25 g |
255.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Fluorobiphenyl is used as pharmaceuticals, veterinary drugs and organic synthesis intermediates. 2-Fluorobiphenyl was used as an internal standard for analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry, as a sole carbon & energy source for P. pseudoalcaligenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-fluorobiphényle est utilisé comme produits pharmaceutiques, médicaments vétérinaires et intermédiaires de synthèse organique. Le 2-fluorobiphényle a été utilisé comme étalon interne pour l’analyse des polluants environnementaux dans les sédiments à l’aide de l’extraction de liquides sous pression et de la chromatographie en phase gazeuse et de la spectrométrie de masse, comme seule source d’énergie et de carbone pour P. pseudoalcaligenes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
321-60-8 | |
172.20 | |
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N | |
67579 |
C12H9F | |
MFCD00000317 | |
2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene | |
FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 |
Spécification
2-Fluorobiphenyl | |
72°C to 76°C | |
248°C | |
MFCD00000317 | |
2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene | |
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluoro-1,1'-biphenyl | |
67579 | |
98% |
321-60-8 | |
1.245 | |
C12H9F | |
2043175 | |
Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water. | |
FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 | |
172.20 | |
172.2 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 206-290-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DV5291000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only