Learn More
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
16.80€ - 46.20€
Identifiants chimiques
CAS | 321-60-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H9F |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.20 |
Numéro MDL | MFCD00000317 |
Clé InChI | KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene |
CID PubChem | 67579 |
SMILES | FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
321-60-8 | |
172.20 | |
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N | |
67579 |
C12H9F | |
MFCD00000317 | |
2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene | |
FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 |
Spécification
2-Fluorobiphenyl | |
321-60-8 | |
100.0 | |
248.0°C | |
C12H9F | |
MFCD00000317 | |
2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene | |
FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 | |
172.20 | |
172.2 |
97% | |
96.0 | |
74.0°C to 76.0°C | |
97% | |
C6H5C6H4F | |
05,II,482 | |
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluoro-1,1’-biphényle | |
67579 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove con
missing translation for 'einecsNumber' : 206-290-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DV5291000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Fluorobiphenyl
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.