Learn More
2’-fluoro-6’-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
49.80€ - 147.00€
Identifiants chimiques
CAS 93339-98-1
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD01090995
Clé InChI PSNPXFMLAVLPPP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2737324
Nom IUPAC 1-(2-fluoro-6-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=CC=C1F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15403407
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26130.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11322129
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26130.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
93339-98-1
154.14
PSNPXFMLAVLPPP-UHFFFAOYSA-N
1-(2-fluoro-6-hydroxyphényl)éthanone
C8H7FO2
MFCD01090995
2737324
CC(=O)C1=C(O)C=CC=C1F
Spécification
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
C8H7FO2
MFCD01090995
PSNPXFMLAVLPPP-UHFFFAOYSA-N
1-(2-fluoro-6-hydroxyphényl)éthanone
2737324
98%
93339-98-1
1.534
1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl ethanone, 2'-fluoro-6'-hydroxyacetophenone, 2-fluoro-6-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-2-fluoro-6-hydroxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl, 1-acetyl-2-fluoro-6-hydroxybenzene, 1-2-fluoranyl-6-oxidanyl-phenyl ethanone, ethanone,1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl
CC(=O)C1=C(O)C=CC=C1F
154.14
154.14
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante