Learn More
Acide 2-fluoro-4-méthoxyphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15234784
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Chemical Identifiers
CAS 162101-31-7
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.95
Numéro MDL MFCD04039323
Clé InChI ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
CID PubChem 15789384
Nom IUPAC (2-fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement