Learn More
2-Ethylhexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.22€ - 164.82€
Identifiants chimiques
CAS | 104-75-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.25 |
Numéro MDL | MFCD00008148 |
Clé InChI | LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame |
CID PubChem | 7719 |
Nom IUPAC | 2-éthylhexan-1-amine |
SMILES | CCCCC(CC)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10678504
|
Thermo Scientific Acros
271661000 |
100 mL | Flacon en verre |
23.22€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10378810
|
Thermo Scientific Acros
271662500 |
250 mL | Flacon en verre |
43.82€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10195110
|
Thermo Scientific Acros
271660010 |
1 L | Flacon en verre |
81.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418498
|
Thermo Scientific Acros
271660025 |
2.5 L | Flacon en verre |
164.82€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
104-75-6 | |
129.25 | |
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N | |
7719 | |
CCCCC(CC)CN |
C8H19N | |
MFCD00008148 | |
2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame | |
2-éthylhexan-1-amine |
Spécification
2-Ethylhexylamine | |
98.5 | |
-76.0°C | |
0.7800g/mL | |
50°C | |
99% | |
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2 | |
MFCD00008148 | |
0.78 | |
Solubility in water: 2.5g/L (20 c). | |
CCCCC(CC)CN | |
129.25 | |
1.1 mPa.s (20°C) | |
99% |
104-75-6 | |
100.0 | |
Incolore | |
169.0°C | |
Authentique | |
C8H19N | |
1.4295 to 1.4315 | |
04,388 | |
2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame | |
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthylhexan-1-amine | |
7719 | |
129.25 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-233-8
- 2-Ethylhexylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.