Learn More
2-bromure dʼéthylhexyle, 96 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425547
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2-Ethylhexyl bromide is used in the synthesis of methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 1-bromo-4-(2?-ethylhexyloxy)benzene and 3,6-diaryl substituted 9-alkylcarbazoles as hole transporting materials for various organic light emitting devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromure d’éthylhexyle est utilisé dans la synthèse de méthoxy-4-(2-éthylhexyloxy)benzène, 1-bromo-4-(2′-éthylhexyloxy)benzène et 3,6-diaryl substitués 9-alkylcarbazoles comme matériaux de transport de trous pour divers dispositifs émettant de la lumière organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart de la chaleur et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18908-66-2
Formule moléculaire C8H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 193.128
Numéro MDL MFCD00000220
Clé InChI NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
CID PubChem 86804
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)heptane
SMILES CCCCC(CC)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl bromide
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.086
Point d’ébullition 94°C to 95°C (35 mmHg)
Point d’éclair 69°C (156°F)
Indice de réfraction 1.4538
Quantité 100 g
Beilstein 1098313
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Poids de la formule 193.13
Pourcentage de pureté 96%