Learn More
Bromure de 2-éthylhexyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10442261
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18908-66-2
Formule moléculaire C8H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 193.13
Numéro MDL MFCD00000220
Clé InChI NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
CID PubChem 86804
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)heptane
SMILES CCCCC(CC)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl bromide
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 75.0°C to 77.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 69°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2Br
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 193.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide