Learn More
Chlorure de 2-éthylbutyryle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10637454
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2736-40-5
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.60
Numéro MDL MFCD00018812
Clé InChI SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylbutyryl chloride, 2-ethylbutyroyl chloride, butanoyl chloride, 2-ethyl, butyryl chloride, 2-ethyl, 2-ethylbutyrylchloride, diethylacetylchloride, diethylacetyl chloride, acmc-1cqal, 2-ethyl butyryl chloride, 2-ethyl-butyryl chloride
CID PubChem 75954
Nom IUPAC Chlorure de 2-éthylbutanoyle
SMILES CCC(CC)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylbutyryl chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9820g/mL
Point d’ébullition 138°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2CHCOCl
Indice de réfraction 1.4230 to 1.425
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.982
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylbutyryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.