Learn More
2-éthyl-2-oxazoline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
52.10€ - 572.00€
Chemical Identifiers
CAS | 10431-98-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.13 |
Numéro MDL | MFCD00005302 |
Clé InChI | NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline |
CID PubChem | 66412 |
Nom IUPAC | 2-éthyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole |
SMILES | CCC1=NCCO1 |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10225540
|
Thermo Scientific Acros
159981000 |
100 g | Flacon en verre |
52.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10193110
|
Thermo Scientific Acros
159985000 |
500 g | Flacon en verre | ||||||
11936811
|
Thermo Scientific Acros
159980025 |
2.5 kg | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
10431-98-8 | |
99.13 | |
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N | |
66412 | |
CCC1=NCCO1 |
C5H9NO | |
MFCD00005302 | |
2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline | |
2-éthyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole |
Specifications
2-Ethyl-2-oxazoline | |
-62.0°C | |
128.4°C | |
Authentique | |
C5H9NO | |
MFCD00005302 | |
2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline | |
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole | |
66412 | |
99.13 | |
Liquide |
10431-98-8 | |
0.9800g/mL | |
29°C | |
99% min. (GC) | |
1.4360 to 1.4380 | |
0.98 | |
Solubility in water: miscible | |
CCC1=NCCO1 | |
99.13 | |
0.88 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Liquide et vapeur inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-912-4
- 2-Ethyl-2-oxazoline
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement