Learn More
2-Éthoxypyridine, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11347525
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14529-53-4
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD00023464
Clé InChI LISKAOIANGDBTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-ethoxy, 2-ethoxy pyridine, 2-ethoxy-pyridine, zlchem 304, pubchem1126, acmc-209cun, ethyl 2-pyridinyl ether, ksc497c7d
CID PubChem 84499
Nom IUPAC 2-ethoxypyridine
SMILES CCOC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxypyridine
Densité 1.009
Point d’ébullition 155°C to 156°C
Point d’éclair 52°C (126°F)
Indice de réfraction 1.496
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 111115
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 94%