Learn More
2-Ethoxyethanol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
231.75€ - 429.50€
Identifiants chimiques
CAS | 110-80-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.12 |
Numéro MDL | MFCD00002869 |
Clé InChI | ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee |
CID PubChem | 8076 |
ChEBI | CHEBI:46788 |
Nom IUPAC | 2-ethoxyethan-1-ol |
SMILES | CCOCCO |
Description
Identifiants chimiques
110-80-5 | |
90.12 | |
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N | |
8076 | |
2-ethoxyethan-1-ol |
C4H10O2 | |
MFCD00002869 | |
cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee | |
CHEBI:46788 | |
CCOCCO |
Spécification
2-Ethoxyethanol | |
0.93g/mL at 25°C | |
42°C (107.6°F) | |
C4H10O2 | |
MFCD00002869 | |
1098271 | |
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N | |
2-ethoxyethan-1-ol | |
8076 | |
CHEBI:46788 | |
3.8mmHg (20°C) | |
Sprectrophotometric |
110-80-5 | |
0.14 | |
460°F | |
C2H5OCH2CH2OH | |
UN1171 | |
cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee | |
CCOCCO | |
90.12 | |
3.1 (vs air) | |
90.12g/mol | |
≥99% |
Sécurité et traitement
P201-P261-P311
H226-H302-H331-H360
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 3 - Ethylene glycol monoethyl ether
missing translation for 'einecsNumber' : 203-804-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KK8050000