Learn More
Acide 2-aminocéphalosporanique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
80.30€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS 380430-53-5
Formule moléculaire C9H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.99
Numéro MDL MFCD02179453
Clé InChI QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
CID PubChem 2773405
Nom IUPAC Acide (2-éthoxycarbonylphényl)boronique
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11915871
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
393830050
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11925871
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
393830250
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
380430-53-5
193.99
QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
2773405
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
C9H11BO4
MFCD02179453
2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
Acide (2-éthoxycarbonylphényl)boronique
Spécification
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
137.0°C to 138.0°C
Flacon en verre
MFCD02179453
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
193.99
193.99
380430-53-5
96% min. (HPLC)
C9H11BO4
2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Acide (2-éthoxycarbonylphényl)boronique
2773405
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un méd
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.