Learn More
Chlorure de 2-éthoxyacétyle, 97 %, stab. avec0,3 % dʼoxyde de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
70.40€ - 627.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14077-58-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.548 |
Numéro MDL | MFCD11170566 |
Clé InChI | ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 84189 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-éthoxyacétyle |
SMILES | CCOCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15468945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34443.06 |
5 g |
70.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15478945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34443.14 |
25 g |
198.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15488945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34443.22 |
100 g |
627.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed in fine chemical syntheses and used as pharmaceutical intermediates. A trace of cis-ethoxyacetamide was also detected and isolated with an authentic sample prepared from the reaction of cis-3-amino-6-methylchroman-4-01 (2) with 2-ethoxyacetyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est employé dans des synthèses chimiques fines et utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques. Une trace de cis-éthoxyacétamide a également été détectée et isolée avec un échantillon authentique préparé à partir de la réaction de cis-3-amino-6-méthylchroman-4-01 (2) avec du chlorure de 2-éthoxyacétyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Réagit avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
Identifiants chimiques
14077-58-8 | |
122.548 | |
ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-éthoxyacétyle |
C4H7ClO2 | |
MFCD11170566 | |
84189 | |
CCOCC(=O)Cl |
Spécification
2-Ethoxyacetyl chloride | |
14077-58-8 | |
CH3CH2OCH2COCl | |
UN2920 | |
Insoluble in water. | |
CCOCC(=O)Cl | |
122.548 | |
122.55 |
stabilized with 0.3% Magnesium oxide | |
C4H7ClO2 | |
MFCD11170566 | |
ethoxyacetyl chloride, ethoxyacetylchloride, ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxyacetylchloride, ethoxy acetyl chloride, ethoxyacetic acid chloride, 2-ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride, 2-ethoxy | |
ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-éthoxyacétyle | |
84189 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H226-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-930-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only