Learn More
Acide 2-éthoxy-4-fluorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
17.80€ - 49.55€
Identifiants chimiques
CAS 480438-58-2
Formule moléculaire C8H10BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.973
Numéro MDL MFCD03095001
Clé InChI WCJKVQYVILAKQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxy-4-fluorophenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl, 2-ethoxy-4-fluorophenylboronicacid, acmc-1an6t, 2-ethoxy-4-fluoro-phenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluoranyl-phenyl boronic acid, contains varying amounts of anhydride
CID PubChem 16217201
Nom IUPAC Acide (2-éthoxy-4-fluorophényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)OCC)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15472258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55874.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15462258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55874.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
480438-58-2
183.973
WCJKVQYVILAKQW-UHFFFAOYSA-N
16217201
B(C1=C(C=C(C=C1)F)OCC)(O)O
C8H10BFO3
MFCD03095001
2-ethoxy-4-fluorophenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl, 2-ethoxy-4-fluorophenylboronicacid, acmc-1an6t, 2-ethoxy-4-fluoro-phenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluoranyl-phenyl boronic acid, contains varying amounts of anhydride
Acide (2-éthoxy-4-fluorophényl)boronique
Spécification
2-Ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid
136°C to 141°C
MFCD03095001
WCJKVQYVILAKQW-UHFFFAOYSA-N
Acide (2-éthoxy-4-fluorophényl)boronique
16217201
97%
480438-58-2
C8H10BFO3
2-ethoxy-4-fluorophenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl, 2-ethoxy-4-fluorophenylboronicacid, acmc-1an6t, 2-ethoxy-4-fluoro-phenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluoranyl-phenyl boronic acid, contains varying amounts of anhydride
B(C1=C(C=C(C=C1)F)OCC)(O)O
183.973
183.97
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante