Learn More
2-(Diméthylaminométhyl)-1-chlorhydrate de cyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10737972
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42036-65-7
Formule moléculaire C9H17NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.7
Numéro MDL MFCD00102580
Clé InChI CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino methyl cyclohexanone hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, dimethyl 2-oxocyclohexyl methyl ammonium chloride, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one, chloride, tramadol related compound b, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone hydrochloride, tramadol related compound b usp
CID PubChem 359482
Nom IUPAC 2-[(diméthylamino)méthyl]cyclohexan-1-one ; chlorhydrate
SMILES CN(C)CC1CCCCC1=O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 147°C to 151°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Poids de la formule 191.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride